Documenti fondamentali
21-0130
Sigma-Aldrich
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
About This Item
Formula condensata:
C10H5(SO3Na)3
Peso molecolare:
434.31
Codice UNSPSC:
41100000
Grado
SAJ first grade
Disponibilità
available only in Japan
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)