19-0610
Maleic anhydride
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,5-Furandione
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.16 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
870 °F
Limite di esplosione
7.1 %
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
200 °C (lit.)
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges