18-1190
Ligroin
JIS special grade, ≥90.0%
Sinonimo/i:
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥90.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. eboll.
60-80 °C (lit.)
Densità
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup