15-1800
2-Methyl-1-propanol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
108 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?