13-1980
4-Methoxyphenol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Temp. autoaccensione
789 °F
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
243 °C (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYR(7299)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves