13-1630
Acido cloridrico
≥35.0%, SAJ super special grade
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, SAJ super special grade, ≥35.0%
Grado
SAJ super special grade
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
≥35.0%
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter