13-0940
1-esanolo
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Alcol esilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25.6 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
559 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
156-157 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup