13-0370
Eptano
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C