09-1940
2-Ethyl-1-hexanol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Isooctyl alcohol
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.49 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
550 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
183-186 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup