Vai a
07-5640
Diphenyl ether
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H5)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
MDL number:
EC Number:
202-981-2
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1364620
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98.0%
Form:
crystalline
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
vapor density
>5.86 (25 °C, vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
crystalline
autoignition temp.
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl ether
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)