07-2190
Diclorometano
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?