05-6914
Cyanide standard solution
1 mg/mL CN-
Sinonimo/i:
Potassium cyanide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL CN-
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2