Documenti fondamentali
05-6000
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Cuprous iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuI
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.45
Numero CE:
Numero MDL:
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Saggio
≥97.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Densità
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)