05-3410
Cloroformio
SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
contiene
0.4-0.8% ethanol
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash