05-1080
Calcium sulfate hemihydrate
CP, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
calcined
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.[Ca++].[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ca.2H2O4S.H2O/c;;2*1-5(2,3)4;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;;/p-4
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
WGK 1