03-0360
Barium hydroxide octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
78 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?