03-0170
Barium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves