01-6730
Acido L-ascorbico
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
WGK 1