01-4340
Idrossido di ammonio
JIS special grade, 25.0-27.9% NH3
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
25.0-27.9% NH3
pH
11.7 (20 °C)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?