Documenti
11371517001
Roche
Swa I
from Staphylococcus warneri
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 200 U (10 U/μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Parametri
25 °C optimum reaction temp.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Specificità
Recognition sites: ATTTAAAT
ATTTAAAT
Restriction site: ATTT↓AAAT
ATTT↓AAAT
Heat inactivation: Swa I can be heat inactivated by incubation at 65 °C for 20 minutes.
Applicazioni
Swa I is very useful for digesting GC-rich bacterial genomes.
Profilo DNA
Number of cleavage sites on different DNAs
  • λ: 0
  • φX174: 0
  • Ad2: 1
  • M13mp7: 1
  • pBR322: 0
  • pBR328: 0
  • SV40: 1
Definizione di unità
One unit is the enzyme activity that completely cleaves 1 μg Ad2 × Ssp I DNA in one hour at +25 °C in a total volume of 25 μl (1x) SuRE/Cut buffer H.
Risultati analitici
SuRE/Cut Buffer System
The buffer in bold is recommended for optimal activity
  • A: 0-10%
  • B: 10-25%
  • H: 100%
  • L: 0-10%
  • M: 0-10%
Activity in PCR buffer: Not tested
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash