Documenti fondamentali
RIEH04265C10
Rieke Metals, Inc.
4-[(4-ETHYLPIPERAZINO)METHYL]THIOPHENOL
About This Item
Peso molecolare:
236.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C13H20N2S/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,16H,2,7-11H2,1H3
InChI
HHLKCJPUYZAYGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/NV05575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)