Documenti fondamentali
RIE240870973
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-5-(3-fluorobenzoyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
652,18 €
2 G
984,90 €
5 G
2.003,66 €
SKU del venditore: 5625-12-1G
652,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
652,18 €
2 G
984,90 €
5 G
2.003,66 €
About This Item
Peso molecolare:
235.64
Numero MDL:
SKU del venditore: 5625-12-1G
652,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H7ClFNO/c13-11-5-4-9(7-15-11)12(16)8-2-1-3-10(14)6-8/h1-7H
InChI
IYZUHCHTQCSQEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5625-12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)