RIE156331345
Rieke Metals, Inc.
4-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-2-4-10(5-3-9)11-13-6-1-7-14-11/h2-5,8,11H,1,6-7H2
InChI
SDUIMUSDSWDYOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8588
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)