Documenti fondamentali
RIE156330353
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.4
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C16H28O3/c1-2-19-16(18)13-9-4-3-8-12-15(17)14-10-6-5-7-11-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI
OQOPHDDUPFVFBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582f
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)