Documenti fondamentali
RIE156327198
Rieke Metals, Inc.
3'-Chloro-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
Scegli un formato
1 G
636,00 €
2 G
1.192,48 €
5 G
2.384,96 €
SKU del venditore: 6127-2300-34-1G
636,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
636,00 €
2 G
1.192,48 €
5 G
2.384,96 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 6127-2300-34-1G
636,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-9-11(4-7-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChI
RZCBMJGAEZQBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-34
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)