RIE156326348
Rieke Metals, Inc.
2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]-4'-thiomethyl benzophenone
About This Item
Iupac Name
[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl][4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C22H25NO3S/c1-27-19-8-6-17(7-9-19)21(24)20-5-3-2-4-18(20)16-23-12-10-22(11-13-23)25-14-15-26-22/h2-9H,10-16H2,1H3
InChI
HUKLBGMFOQOECT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)