Documenti fondamentali
RIE156324975
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.48
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)18-8-6-17(7-9-18)20(23)19-5-3-4-16(14-19)15-22-10-12-26-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
InChI
NTTVKWMQXSUTTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)