Documenti fondamentali
RIE156324759
Rieke Metals, Inc.
3,4-dimethyl-3'-piperidinomethyl benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.44
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)[3-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H25NO/c1-16-9-10-20(13-17(16)2)21(23)19-8-6-7-18(14-19)15-22-11-4-3-5-12-22/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3
InChI
WSSWXIJQSJGXAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0200-30
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)