Documenti fondamentali
RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
Scegli un formato
1 G
568,27 €
2 G
996,67 €
5 G
2.064,02 €
SKU del venditore: 6123-04-15-1G
568,27 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
568,27 €
2 G
996,67 €
5 G
2.064,02 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.36
Numero MDL:
SKU del venditore: 6123-04-15-1G
568,27 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-15
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)