Documenti fondamentali
RIE156321424
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
InChI
ZBHZLTXAVLDNTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)