Documenti fondamentali
RIE156320634
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-3',4',5'-trifluorobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(3,4,5-trifluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H9F3O3/c1-8(19)21-11-4-2-3-9(5-11)15(20)10-6-12(16)14(18)13(17)7-10/h2-7H,1H3
InChI
PTXNFAVDEKZUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-61
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)