Documenti fondamentali
RIE156320625
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',6'-dimethoxybenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-7-4-6-12(10-13)17(19)16-14(20-2)8-5-9-15(16)21-3/h4-10H,1-3H3
InChI
URTSFHCTDKBGFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-52
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)