Documenti fondamentali
RIE156318814
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(2-ethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(2-ethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)15(17)12-7-9-13(10-8-12)16(18)19/h3-6,12-13H,2,7-10H2,1H3,(H,18,19)/t12-,13+
InChI
YEUZWIQVVUGMJX-BETUJISGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-16
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)