Documenti fondamentali
RIE156318664
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-Chlorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Scegli un formato
1 G
1.121,45 €
2 G
2.041,58 €
5 G
4.202,77 €
SKU del venditore: 18009-21-1G
1.121,45 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.121,45 €
2 G
2.041,58 €
5 G
4.202,77 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 18009-21-1G
1.121,45 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-chlorobenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClO3/c14-9-6-4-8(5-7-9)12(15)10-2-1-3-11(10)13(16)17/h4-7,10-11H,1-3H2,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
InChI
DETWJBPWDQEYPK-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-21
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)