Documenti
ZLXM0D070
Milli-Q
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 70 L/hr
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiali
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caratteristiche
removes remaining ions by electrodeionization
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
70 L/hr flow rate
Compatibilità
for use with Elix®
Descrizione generale
Il modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix® è stato progettato per deionizzare in continuo l′acqua già sottoposta ad osmosi inversa (RO). Il modulo Elix® contribuisce ad erogare, con continuità e in maniera affidabile, acqua pura di qualità superiore ad una portata pari a 70 L/h senza bisogno di manutenzione.
Applicazioni
L′acqua di Tipo 2 prodotta dal trattamento congiunto RO-EDI soddisfa le esigenze di molteplici applicazioni generali del laboratorio (p.es. preparazione di campioni, preparazione di tamponi e reagenti, lavaggio della vetreria) e può essere impiegata nell′alimentazione di apparecchiature e strumenti (p.es. autoclavi, lavavetreria, camere climatiche e camere per test di stabilità, analizzatori di chimica clinica e coloratori automatici, generatori di idrogeno e sistemi per la produzione di acqua ultrapura)
Caratteristiche e vantaggi
  • Ricambio originale per il modulo EDI Elix® - ZLXM0D040.
  • Contiene resine a scambio ionico a letto misto.
  • Rimuove efficientemente gli ioni residui dall'acqua osmotizzata, producendo acqua pura di qualità costantemente elevata, indipendentemente dalla qualità dell'acqua di alimentazione (conducibilità, livelli di CO2) o dalle prestazioni della cartuccia per RO.
  • Evita di ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, di sostituire le costose resine, di cambiare le cartucce di condizionamento o di aggiungere addolcitori.
  • Riduce i tempi necessari per la manutenzione, garantendo costi di esercizio ridotti e prevedibili.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany