Vai a
ZFCBIXXUS
Country Box per i sistemi Milli-Q® IX
Available only for USA, Canada, Puerto Rico
Sinonimo/i:
Country Box Milli-Q® IX US
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
7003/05/10/15X US
packaging
pkg of 1 kit
availability
available only in (USA, Canada, Puerto Rico)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015
General description
The Country Box for Milli-Q® IX 7003/05/10/15 pure water systems is an installation accessory that contains a printed quick reference guide, a user manual in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network.
Application
The components of the country box assist users to quickly access the information they need to correctly use their system and connect to the local power network.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)