ZFCBIQ0FR
Country box per il sistema Milli-Q® IQ 7000 (Italia)
Available only in France
Sinonimo/i:
Country box Milli-Q® IQ 7000 FR
About This Item
Caratteristiche
Printed Quick Reference Guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in France
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali