Key Documents
TT-10X5ML-B
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
Clone
monoclonal
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 10 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 48 months from date of filtration CE Mark
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3