Documenti fondamentali
TS-10ML-RU
Millipore
Reagent For Research Use - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent for Research Use
Sinonimo/i:
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
Origine biologica
mouse
rabbit
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
BRIC-8, polyclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 mL
Concentrazione
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 24 months from date of filtration.For Non Clinical In Vitro research use only.
Applicazioni
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)