ST1651
Anti-GRK6 Mouse mAb (2C3)
liquid, clone 2C3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-G Protein-Coupled Receptor Kinase 6
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GRK6(2870)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HeLa cells, Jurkat cells