ST1641
Anti-MAP4K4 Mouse mAb (4A5)
liquid, clone 4A5, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP4K4(9448)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
K-562 cells, Human breast cancer tissue