ST1505
Anti-WIPI1 Mouse mAb (3C1)
liquid, clone 3C1, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... WIPI1(55062)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
PC-12 cells
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2