Documenti
RAWG02500
Millipore
Membrane filtranti MF-Millipore da 1,2 µm, quadrettate
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: RAWG
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore .
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
Chiarificazione di soluzioni acquose
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3