Documenti fondamentali
PX1004
Supelco
Phosphoric Acid Meta
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
Metaphosphoric Acid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Stato
crystals
contiene
57-63% NaPO3 as stabilizer
Concentrazione
33.5-36.5% (HPO3)
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrate (NO3)
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Iron (Fe)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.02% Substances reducing permanganate (as H3PO3)
≤1 ppm Arsenic (As)
Colore
white to clear
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Arsenic (As): 1ppm max
Assay (HPO3): 33.5-36.5%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White or clear
Form: Crystals/lumps
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Nitrate (NO3): 0.001% max
Stabilizer (NaPO3): 57.0-63.0%
Substances reducing permanganate (as H3PO3): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3