Key Documents
PWRCABLEKR
Millipore
Power Cable South Korea
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Altezza
1 in.
25 mm
Livello qualitativo
Larghezza
1 in.
depth
12 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany