Documenti
PVC504700
Millipore
Filtri a membrana in PVC
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PVC con pori da 5,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVC membrane
plain filter
white filter
agenzia
in accordance with ASTM® F21
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp.
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. filtro
47 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: PVC5
Le membrane in polivinilidene cloruro (PVC) sono espressamente citate nei metodi per il monitoraggio dell'aria ASTM, NIOSH e OSHA per l'analisi di particelle di silice, nero di carbonio, metalli, quarzo e di altra natura.
•Filtri in PVC puro di grado medicale
•Destinati all'analisi di particelle di silice, nero di carbonio e quarzo nell'ambito del monitoraggio dell'aria
•Disponibili con pori di 5,0 µm
Caratteristiche & vantaggi
•PVC di alta qualità, grado medicale
•Poiché il PVC è un materiale non igroscopico, l'umidità non interferirà con le analisi gravimetriche
Applicazioni
Monitoraggio dei contaminanti dell'aria tra i quali silice, metalli e quarzo
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle particelle
  • Analisi delle particelle di silice
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials