Vai a
PP540-M
Mouse IgG Purified (1mg)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
mouse
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
antibody form
purified antibody
Quality Segment
species reactivity
mouse
Preparation Note
Refrigerator (2–8°C)
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)