Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 295,00 € |
Informazioni su questo articolo
295,00 €
Nome del prodotto
Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 30 m, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 47 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filtration area
17.3 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 47 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Polyethersulfone (PES)Filter Diameter: 44.5 mmAmicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations |
| diam. 47 mm | diam. 44.5 mm | diam. 44.5 mm | diam. 76 mm |
| pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Biomax® | manufacturer/tradename Ultracel® |
| material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material polyethersulfone membrane | material regenerated cellulose membrane |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 30 m
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?