Vai a
PLBC15005
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Sinonimo/i:
Dischi da ultrafiltrazione, 3 kDa NMW
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
337,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
150 mm
337,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
150 mm
filter diam.
150 mm
filtration area
177 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Assemblate la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. I dischi di membrana da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel o in polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLBC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Application
Cellulosa rigenerata Ultracel, NMWL 3 kDa, diametro 150 mm.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PLBC09005PLBC02510PLBC04310
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 25 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
diam.
150 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
diam.
44.5 mm
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)