PC56
Anti-MLH1 (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLH1(4292)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HCT116 cells
LoVo cells
Altre note
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P.T. 1994. Ann. Med.26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027.
Leach, F.S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nat. Genet.5, 279.